125431
Cyclohexene
inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
590 °F
Limite di esplosione
5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−104 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?