674575
MacMillan Imidazolidinone OrganoCatalysts Kit I
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 569763(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride, 97% 500 mgSDS
- 661902(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid, 96% 500 mgSDS
- 663085(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone dichloroacetic acid, 97% 500 mgSDS
- 663107(2S,5S)-(−)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone, 97% 500 mgSDS
- 668540(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone, 95% 250 mgSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.