Documenti fondamentali
668540
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
95%
Sinonimo/i:
(2S,5S)-3-Methyl-2-(5-methyl-2-furanyl)-5-(phenylmethyl)-4-imidazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5598
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CN1[C@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m0/s1
IQIMPHPFMHVWBZ-ZFWWWQNUSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Enantioselective organocatalytic transfer hydrogenation of cycloalkenones with tert-Bu Hantzsch ester as source of hydrogen
  • Alkylation of indoles with an α,β-disubstituted α,β-unsaturated aldehyde in the enantioselective preparation of a selective serotonin reuptake inhibitor
  • MacMillan reaction
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
Note legali
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
Articoli
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.