Documenti fondamentali
659142
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
142-149 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)