120251
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
208 °C/40 mmHg (lit.)
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)