127574
3,4-Epoxy-1-butene
98%
Sinonimo/i:
2-Vinyloxirane, 3,4-Epoxy-1-butene, Butadiene monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2
GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?