240230
Phthalimide
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole
About This Item
Saggio
≥99%
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup