Documenti fondamentali
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9F2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
173-177 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)