Documenti fondamentali
663395
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
237-242 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Nc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
CQSFYCBGVMWPCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)