Documenti fondamentali
662666
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1115N2Na2O9P
Peso molecolare:
370.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)