Key Documents
900381
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
UMP-15N2 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1115N2Na2O9P
Peso molecolare:
370.13
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH]C1=O
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)