793809
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)