Key Documents
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.