606081
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled citric acid
About This Item
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.