Documenti fondamentali
490466
Sigma-Aldrich
Oxalic acid-13C2 dihydrate
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethanedioic-13C2 acid
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CO2H · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
101-102 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sodium oxalate ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
379735
Sodium oxalate
Oxalic acid 98%
Sigma-Aldrich
194131
Oxalic acid
Oxalic acid ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
241172
Oxalic acid
Oxalic acid puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
75688
Oxalic acid