658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Sinonimo/i:
Osmium oxide, Osmium tetroxide, microencapsulated
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: osmium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Grado di funzionalizzazione
0.3 mmol/g Os loading
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich offers EnCat and a variety of transition metal-based encapsulated catalysts for applications in areas such as Suzuki, Stille, and Heck couplings, carbonylations, hydrogenation, hydrogenolysis, and dihydroxylation.