Documenti fondamentali
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)