655198
Cadmium chloride
technical grade
Sinonimo/i:
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Stato
solid
Concentrazione
≥55.2% Cd (EDTA titration)
Punto di fusione
568 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble >457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Stringa SMILE
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?