265365
Cadmium
powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cd
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cadmium
reagent type: catalyst
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Dimensione particelle
−100 mesh
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
- Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?