Documenti fondamentali
1.02004
Supelco
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Sinonimo/i:
Cadmium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141707
Numero indice EU:
231-152-8
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 394 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
solid
Impurezze
≤0.0005% Hg (Mercury)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Zn (Zinc)
≤0.005% Pb (Lead)
Punto di fusione
321 °C
Solubilità
insoluble 8.2 mg/L
Densità
8.6 g/cm3 at 22 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)