Merck
Metalli
La nostra esauriente offerta comprende metalli e ossidi metallici in diversi gradi di purezza.
Ottieni risultati affidabili con la nostra vasta linea di prodotti che comprende metalli, sali e ossidi metallici in diversi gradi di purezza, ideali per numerose applicazioni della R&D, della produzione e del controllo della qualità. Con materie prime selezionate, una tecnologia produttiva all’avanguardia e una rigorosa gestione della qualità, garantiamo la consegna di prodotti con purezza e qualità di grado superiore per numerose applicazioni analitiche.
Puoi avvalerti della nostra coerenza tra lotti e di un’eccellente selezione di prodotti con specifiche e gradi di purezza orientati alle applicazioni pratiche, disponibili in confezioni di varie dimensioni.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Empower your Lab with EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
Reagenti inorganici EMSURE® ed EMPLURA®
La nostra esauriente offerta per impieghi analitici include i marchi EMSURE® ed EMPLURA® che propongono una gamma di prodotti inorganici in due gradi qualitativi. Grazie a una qualità e a una purezza eccezionali, questi prodotti analitici assicurano accuratezza, efficienza e convenienza elevate sin dall'inizio.
I reagenti di prima qualità EMSURE® offrono la massima purezza (99,7– 99,9%) e sono ottimizzati per le analisi regolamentate e per le applicazioni di laboratorio più esigenti. Le ampie specifiche di questi prodotti e la loro superiore qualità assicurano il pieno controllo delle condizioni analitiche ed eliminano qualunque incertezza. Possono essere utilizzati anche con le più recenti tecnologie analitiche.
I prodotti EMPLURA®, con un grado qualitativo di base, sono ideali per applicazioni quali le attività preparative di laboratorio, le procedure di pulizia o i normali processi produttivi. Questi economici prodotti inorganici offrono specifiche adeguate con i parametri più comuni e sono disponibili sia in confezioni di piccola taglia, sia in quantitativi industriali.
Sali EMSURE® con scorrevolezza e purezza chimica superiori
Metalli per le analisi descritte dalle farmacopee
Offriamo sali metallici, metalli e metalli nobili selezionati e di elevata qualità, ideali per le analisi descritte dalle farmacopee, che soddisfano o addirittura superano i requisiti di standard internazionali quali l’American Chemical Society (ACS) o la Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur. I nostri sali metallici, metalli e metalli nobili ad elevata purezza (generalmente >99,0%) “per analisi EMSURE®” sono specificamente analizzati per le impurezze in tracce e sono disponibili in confezioni di diverse dimensioni, per soddisfare ogni necessità.
A garanzia di una sicurezza analitica assoluta, ogni prodotto EMSURE® ed EMPLURA® è accompagnato da un certificato d’analisi (CdA) esauriente e dalla scheda di sicurezza (SDS). Per i prodotti EMSURE® offriamo una documentazione ancora più completa.