Documenti fondamentali
1.02027
Supelco
Cadmium sulfate hydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Cadmium sulfate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd3O12S3 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
769.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-331-6
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
Stato
solid
Potenza
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
>80 °C (decomposition)
Punto di fusione
41.5 °C
Densità
3.10 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)