Key Documents
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Irritant
Altre note
Light sensitive
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)