Key Documents
650315
Sigma-Aldrich
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
P. eboll.
76 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)