Documenti fondamentali
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.38
Beilstein:
4704231
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
227-231 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(C)c1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2OC)cccc3
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)