917311
Indium tin oxide coated PEN
with 0% transparent Pt, L × W × thickness 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Sinonimo/i:
ITO coated polyethylene naphthalate with sputtered Pt layer, ITO-PEN with sputtered Pt layer, PECF-CAT
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated))
Livello qualitativo
Descrizione
with 0% transparent Pt
(Catalyst material: Pt/Ti alloy)
Resistenza foglio
5 Ω/sq
Lungh. × largh. × spess.
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
Trasmittanza
0% (non-transparent)
Categorie correlate
Applicazioni
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells and flexible dye-sensitized solar cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)