Documenti fondamentali
595918
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4560 (lit.)
P. ebollizione
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)