648876
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)