22550
Quinaldine
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methylquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.612 (lit.)
P. eboll.
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−9-−3 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of squaraine dyes (quinaldine-based squaraine dyes) which is biologically significant and can be used as an metal ion sensor.
- To prepare the pH sensitive colorimetric chemo sensors.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup