595675
2-Bromo-5-fluoropyridine
97%
Saggio
97%
P. ebollizione
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-31 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 5-fluoro-2-phenylpyridine via Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid
- 5-fluoro-2-(p-tolyl)pyridine via Suzuki coupling reaction with p-tolylboronic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)