638587
3-Methylbenzothiophene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6240 (lit.)
P. ebollizione
72-74 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Yujuan Hua et al.
Journal of separation science, 41(2), 469-474 (2017-11-11)
A fast and reliable analytical technique for the determination of total sulfur levels in complex hydrocarbon matrices is introduced. The method employed flow injection technique using a gas chromatograph as a sample introduction device and a gas phase dual-plasma sulfur