Key Documents
636223
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BrClO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)