Documenti fondamentali
753521
Sigma-Aldrich
6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClF3NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-45 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cn1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)