632570
4-Phenylthiazole-2-thiol
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
167-172 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?