270849
2-Naphthalenethiol
≥95%
Sinonimo/i:
2-Naphthyl mercaptan, Thio-2-naphthol (β)
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
286 °C (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: very soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
petroleum ether: very soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8S/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?