Key Documents
586145
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
268-272 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3