398780
2,4,6-Tribromoanisole
99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Tribromo-1-methoxybenzene
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
297-299 °C (lit.)
Punto di fusione
84-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3