235393
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. ebollizione
132 °C/28 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Solubilità
benzene: soluble(lit.)
cyclohexanone: soluble(lit.)
dioxane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?