E44205
4-Ethylphenol
99%
Sinonimo/i:
(4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, 4-Ethylphenol, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.13 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?