PHR2071
Benzhydrol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Diphenylmethanol, Diphenhydramine Impurity D, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000887
traceable to USP 1051602
Famiglia di API
diphenhydramine, cyclizine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
P. ebollizione
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzhydrol is a commonly used precursor in the production of pharmaceutical drugs, such as antihistamines, antihypertensives, and antiallergens.
Applicazioni
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)