38682
Diphenhydramine N-oxide hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine N-oxide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
diphenhydramine
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤4.0% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)