701696
4,4′-Dimercaptostilbene
>96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
252-257 °C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C14H12S2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10,15-16H/b2-1+
FOYJDMJLWTYTCC-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.