Key Documents
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Sinonimo/i:
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
About This Item
Formula condensata:
S(C6H4SH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful monomer and intermediate for dyes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)