269093
1,3-Benzenedithiol
99%
Sinonimo/i:
Benzene-1,3-dithiol, 1,3-Dimercaptobenzene
Saggio
99%
Stato
liquid
P. ebollizione
128-129 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SC1=CC(S)=CC=C1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?