615587
4-Aminobutyric acid-2,2,3,3,4,4-d6
97 atom % D
Sinonimo/i:
GABA-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2
BTCSSZJGUNDROE-NMFSSPJFSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)