Documenti fondamentali
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
GABA-d2
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)2CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2