Documenti fondamentali
73483
Supelco
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C8D4H7O2N.HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Applicazioni
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride may be used as an analytical standard for the analysis of dopamine in biological samples using on-line solid phase extraction method with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
LC-MS identity conforms
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Automated mass spectrometric analysis of urinary free catecholamines using on-line solid phase extraction.
De Jong WH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(19), 1506- 1512 (2010)