607851
L-Glutamic acid-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5,15N, 13C and 15N Labeled L-glutamic acid, Glu-13C5,15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WHUUTDBJXJRKMK-UFLWJPECSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?