Documenti fondamentali
609102
Sigma-Aldrich
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Peso molecolare:
224.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)