Documenti fondamentali
900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D5H3O3
Peso molecolare:
169.19
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)